Merck
562505
Sigma-Aldrich
Cäsiumhydroxid Monohydrat
≥99.5% trace metals basis
Synonym(e):
Cesium hydroxide hydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HCsO · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99.5% trace metals basis
Form:
powder or crystals
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% trace metals basis
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
272 °C (lit.)
Dichte
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Cäsiumhydroxid ist eine starke Base, die bei der organischen Synthese, als Katalysator und als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Cäsiumverbindungen verwendet werden kann.
Anwendung
Cäsiumhydroxid-Monohydrat kann verwendet werden:
  • als Katalysator für die Herstellung von unsymmetrischen Bis-Allylethern durch Dimerisierung von Baylis-Hillman-Addukten
  • als Dotierstoff zur Erzeugung von Vanadiumoxid-Dünnschichten als Lochextraktionsschicht für Perowskit-Solarzellen
  • als Initiator für die ringöffnende Polymerisation von monosubstituierten Oxiranen
  • als Promotor bei der Synthese von sekundären Aminen durch chemoselektive N-Alkylierung
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cesium Hydroxide Promoted Chemoselective N-Alkylation for the Generally Efficient Synthesis of Secondary Amines
Ralph N. Salvatore, et al.
Organic Letters, 1, 1893-1896 (1999)
Application of cesium hydroxide monohydrate for ring opening polymerization of monosubstituted oxiranes: characterization of synthesized polyether-diols
Zbigniew Grobelny, et al.
Polymer Bull., 78, 7301-7312 (2021)
Cesium-Doped Vanadium Oxide as the Hole Extraction Layer for Efficient Perovskite Solar Cells
Xiang Yao, et al.
ACS Omega, 3, 1117-1125 (2018)
An atom-economical and environmentally benign preparation of unsymmetrical bis-allyl ethers via dimerization of Baylis-Hillman adducts catalyzed by cesium hydroxide monohydrate
Yunkui Liu, et al.},
Synlett, 2005, 2999-3001 (2005)
David Johannes Scholz et al.
Magma (New York, N.Y.), 28(6), 591-598 (2015-10-10)
(13)C metabolic MRI using hyperpolarized (13)C-bicarbonate enables preclinical detection of pH. To improve signal-to-noise ratio, experimental procedures were refined, and the influence of pH, buffer capacity, temperature, and field strength were investigated. Bicarbonate preparation was investigated. Bicarbonate was prepared and