268887
2-Isopropylanilin
97%
Synonym(e):
o-Amino-cumol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.05 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
112-113 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
InChIKey
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?