A77989
2-Aminopyridin
≥99%
Synonym(e):
α-Pyridylamin, 2-AP, 2-Pyridinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystals
bp
204-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChIKey
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2AP and its derivatives are good candidates for antimicrobial, anticorrosion and molecular sensing applications.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?