185426
o-Toluidin
≥99%
Synonym(e):
2-Aminotoluol, 2-Methyl-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
899 °F
Brechungsindex
n20/D 1.572 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−28 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
water: slightly soluble
Dichte
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChIKey
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?