Wichtige Dokumente
157716
2,6-Diisopropylanilin
technical grade, 90%
Synonym(e):
2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Bis(propan-2-yl)aniline, 2,6-Diisopropylphenylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
257 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
InChI
1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
InChIKey
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?