Wichtige Dokumente
274186
Methyl-4-aminobenzoat
98%
Synonym(e):
(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-111 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
InChIKey
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?