Merck
262188
Sigma-Aldrich
4-Chlorphenylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)