Merck
550671
Sigma-Aldrich
3-Fluorphenylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in THF
bp
65 °C
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)