Wichtige Dokumente
646075
p-Tolylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in diethyl ether
Synonym(e):
4-Methylphenylmagnesiumbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in diethyl ether
SMILES String
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)