Wichtige Dokumente
774448
4-Chlorphenylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)