Wichtige Dokumente
341134
[1,4-Bis(diphenylphosphin)butan](1,5-cyclooctadien)rhodium(I)-tetrafluorborat
98%
Synonym(e):
[Rh(dppb)(COD)]BF4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3)CP(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h1-12,15-22H,13-14,23-24H2;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;
InChIKey
YESRLRPURJQQBI-ONEVTFJLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Regioselektive Hydrierung von Thebain für die Synthese von Tetrahydrothebain.
- Enantioselektive reduktive Aminierung von α-Ketosäuren mit Benzylaminen für die Synthese von α-N-Benzylaminosäuren.
- Stereoselektive Hydrierung von α-(Hydroxymethyl)-acrylat-Derivaten für die Synthese von 3-Hydroxy-2-methylpropanoaten.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?