I8507
Iodmethan
contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Methyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.89 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
24.09 psi ( 55 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.531 (lit.)
pH-Wert
6.3 (21.1 °C)
bp
41-43 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 (lit.)
Dichte
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?