Wichtige Dokumente
19671
4-tert.-Butyl-brenzkatechin
≥99.0%
Synonym(e):
4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylpyrocatechol, 4-TBC, p-tert-Butylcatechol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
bp
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
56-58 °C
Löslichkeit
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
InChIKey
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Antioxidant source for radical reactions: Research identified 4-tert-Butylcatechol as a viable source of hydrogen atoms in radical reactions, specifically in deiodination processes, expanding its utility in synthetic organic chemistry (Povie et al., 2016).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?