Merck
I19551
Sigma-Aldrich
Isopren
99%, contains <1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
2-Methyl-1,3-butadien
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.12
Beilstein:
969158
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
2.35 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8.82 psi ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
428 °F
Enthält
<1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Expl.-Gr.
10 %
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−146 °C (lit.)
Dichte
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChIKey
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Isoprene in the presence of sec-butyllithium as an initiator can undergo sequential anionic polymerization with styrene and methyl methacrylate to form polystyrene-block-polyisoprene-block-poly(methylmethacrylate) (SIM) and polyisoprene-block-polystyrene-block-poly(methyl methacrylate) (ISM), two asymmetric triblock terpolymers. It is also used in the asymmetric synthesis of polystyrene-block-polyisoprene (PS-b-PI) diblock copolymers.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-65.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Four-Phase Morphologies in Blends of ABC and BAC Triblock Terpolymers
Haenelt TG, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 219(1), 1700241-1700241 (2018)
Morphology and elasticity of polystyrene-block-polyisoprene diblock copolymers in the melt.
Haenelt TG, et al.
Korea-Australia Rheology Journal, 26(3), 263-275 (2014)
Tomohisa Kuzuyama et al.
Natural product reports, 20(2), 171-183 (2003-05-09)
This review covers the biosynthesis of the starter units of terpenoids, isopentenyl diphosphate (IPP) and dimethylallyl diphosphate (DMAPP) via the nonmevalonate pathway together with a new enzyme involved in the conversion of IPP and DMAPP, i.e type 2 IPP isomerase.
Is it useful to ask why plants emit isoprene?
Thomas D Sharkey
Plant, cell & environment, 36(3), 517-520 (2012-11-14)
Thomas D Sharkey et al.
Annals of botany, 101(1), 5-18 (2007-10-09)
Some, but not all, plants emit isoprene. Emission of the related monoterpenes is more universal among plants, but the amount of isoprene emitted from plants dominates the biosphere-atmosphere hydrocarbon exchange. The emission of isoprene from plants affects atmospheric chemistry. Isoprene