D45800
3,5-Di-tert-Butylcatechol
98%
Synonym(e):
3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 3,5-Di-tert-Butyl-1,2-Hydroxybenzene, 3,5-Di-tert-butyl-1,2-benzenediol, 3,5-Di-tert-butyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,5-Di-tert-butyl-o-hydroquinone, 3,5-Di-tert-butylpyrocatechol, 3,5-Ditert-butylbenzene-1,2-diol, 4,6-Di-tert-butyl-1,2-benzenediol, 4,6-Di-tert-butylpyrocatechol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8,15-16H,1-6H3
InChIKey
PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- A reactant to prepare 3,5-di-tert-butylquinone via catalytic oxidation.
- A polymerization inhibitor in the production of monomers such as styrene and butadiene.
- An additive in the synthesis of enantioselective 1,2-oxazinanes, and isoxazolidines via asymmetric nitroso aldol reaction using L-proline as a catalyst.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?