Merck
182060
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethylhexylacrylat) -Lösung
average Mw ~92,000 by GPC, in toluene
Synonym(e):
2-Ethylhexyl acrylate homopolymer, Poly(ethylhexyl acrylate)
About This Item
Lineare Formel:
(CH2CH[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3])n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
1.2 (37 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~92,000 by GPC
Konzentration
in toluene
Gewicht
Unit weight does not include weight of solvent.
Übergangstemp.
Tg −55 °C
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCC(CC)OC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChIKey
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution can be prepared by polymerizing 2-ethylhexyl acrylate. It may also be synthesized by solution polymerization in toluene.
Anwendung
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution may be used as plasticizer for medical grade pressure sensitive adhesives.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The behaviour of poly (2-ethylhexyl acrylate) in dilute solution: viscosity measurements.
Lathova E, et al.
Polym. Bull., 30(6), 713-718 (1993)
Thermal stability of poly (2-ethylhexyl acrylates) used as plasticizers for medical application.
Czech Z, et al.
Polym. Bull., 70(6), 1911-1918 (2013)