Wichtige Dokumente
408905
Hexylacrylat
98%, contains 100 ppm hydroquinone as inhibitor
Synonym(e):
Acrylic Acid Hexyl Ester, Hexyl 2-propenoate, hexylacrylate, n-Hexyl acrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
100 ppm hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88-90 °C/24 mmHg (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3
InChIKey
LNMQRPPRQDGUDR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)