Wichtige Dokumente
306258
Poly(4-vinylpyridin-co-butylmethacrylat)
~90% 4-vinylpyridine
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Qualität
~90% 4-vinylpyridine
SMILES String
n1ccc(cc1)C=C.O(CCCC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2.C7H7N/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2,4-6H2,1,3H3;2-6H,1H2
InChIKey
CBBZCNWNEFEHRW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?