Merck
182079
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethylhexylmethacrylat) -Lösung
average Mw ~100,000 by GPC, in toluene
Synonym(e):
2-Ethylhexyl methacrylate homopolymer, Poly(ethylhexyl methacrylate)
About This Item
Lineare Formel:
(C12H22O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
1.2 (37 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mw ~100,000 by GPC
Konzentration
in toluene
Gewicht
Unit weight does not include weight of solvent.
Übergangstemp.
Tg −10 °C
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
InChIKey
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
PEHMA exhibits biomimetic properties. It finds potential application as a flexible hydrogel for ophthalmologic applications.
Anwendung
Poly(2-ethylhexyl methacrylate) (PEHMA) may be used to synthesize binary polymeric blends with poly(butyl methacrylate). PEHMA may be utilized in the preparation of PEHMA /carbon black composites for gas sensing. PHEMA-antioxidant conjugate (Quercetin (Q) ) may be prepared for ophthalmologic uses.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carbon black filled poly (2-ethylhexyl methacrylate) as a candidate for gas sensing material.
Dong X M, et al.
Journal of Materials Science Letters, 22(15), 1057-1059 (2003)
An energy tranfer study of the interface thickness in blends of poly (butyl methacrylate) and poly (2-ethylhexyl methacrylate).
Farinha J P S, et al.
Macromolecules, 33(16), 5863-5873 (2000)
Poly (2-hydroxyethyl methacrylate)-quercetin Conjugate as Biomaterial in Ophthalmology: An ?ab initio? Study.
Curcio M, et al.
Journal of Functional Biomaterials, 2(1), 1-17 (2011)