Wichtige Dokumente
182338
Poly(octadecylmethacrylat) -Lösung
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
Synonym(e):
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~170,000 by GPC
Konzentration
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
Gewicht
Unit weight does not include weight of solvent.
Übergangstemp.
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C22H42O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-22(23)21(2)3/h2,4-20H2,1,3H3
InChIKey
HMZGPNHSPWNGEP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?