Merck
17753
Sigma-Aldrich
2-Chlortritylhydrazin, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Synonym(e):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorbenzyl)-polystyrol, Hydrazin gebunden an 2-Chlor-trityl-Harz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.5 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydrazine
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Acid labile resin for the synthesis of peptide hydrazides and alkylhydrazones
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Stravropulos et al.
Lett. Pept. Sci., 2, 315-315 (1996)