Merck
532320
Sigma-Aldrich
p-Toluolsulfonylhydrazid, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonym(e):
Polystyrol-sulfonylhydrazid-Harz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
2.0-3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Funktionelle Gruppe
hydrazine
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sharpiro, R.H.
Org. React., 23, 405-405 (1979)