8.55037
4-Fmoc-hydrazinobenzoyl AM NovaGel
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
NovaGel
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
hydrazine
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Resin for the preparation of C-terminally modified peptides by Fmoc SPPS. Linker is activated to cleavage by nucleophiles by oxidation with O2/Cu(II) or N-bromosuccinimide.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Verlinkung
Replaces: 01-64-0377
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): gelblich bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Das PEG-PS Harz wird aus Aminomethyl Copoly (Styrol - 1% DVB) hergestellt. 100 - 200 mesh
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
Das PEG-PS Harz wird aus Aminomethyl Copoly (Styrol - 1% DVB) hergestellt. 100 - 200 mesh
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable