Merck
530948
Sigma-Aldrich
2-Chlortritylhydrazin, polymergebunden
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorbenzyl)-polystyrol, Hydrazin gebunden an 2-Chlor-trityl-Harz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.6 mmol/g loading
Partikelgröße
200-400 mesh
Funktionelle Gruppe
hydrazine
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)