Wichtige Dokumente
143936
Propionamid
97%
Synonym(e):
Propanamid, Propylamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
213 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
CCC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChIKey
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)