Merck
135364
Sigma-Aldrich
Diethyloxalat
≥99%
Synonym(e):
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCOCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
Beilstein:
606350
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
5.03 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 47 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−41 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: miscible
water: partially soluble
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethyloxalat wird in der Flüssigphase mittels sehr effizienter MoO3/TiO2-Festsäure-Sol-Gel-Katalysatoren mit Phenol umgeestert, um Diphenyloxalat zu bilden. Es durchläuft zwecks Bildung von Glyoxalylderivaten eine Claisen-Kondensation mit der aktiven Methylengruppe an Ketosteroiden. Es wird in Gegenwart von mesoporösen Cu/SBA-1-Katalysatoren mit hohem Kupfergehalt hydriert, wodurch Ethylenglycol gewonnen wird.
Anwendung
Diethyloxalat wird in der Mikroemulsionssynthese von ZnO-Nanopartikeln eingesetzt. Es wurde auch in der Synthese von Sym-1,4-Diphenyl-1,4-Dihydro-1,2,4,5-Polytetrazin verwendet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
One pot synthesis of ultra-high copper contented Cu/SBA-15 material as excellent catalyst in the hydrogenation of dimethyl oxalate to ethylene glycol.
Guo X, et al.
Catalysis Letters, 132(1-2), 22-27 (2009)
W W Monafo et al.
Surgery, 80(4), 465-473 (1976-10-01)
The wounds of 60 burned patients were treated topically with cerium nitrate, which was applied either as a cream or in aqueous solution. Cerium nitrate has a potent antiseptic effect in human burn wounds, especially against gram negative bacteria and
Novel macromolecules containing sym-tetrazine rings and their subsequent reactions through click modifications.
Sayed RA and Wiggins JS.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(1), 188-188 (2008)
Comparison of two novel solution-based routes for the synthesis of equiaxed ZnO nanoparticles.
Elen K, et al.
Journal of Nanomaterials, 2011, 18-18 (2011)
Diethyl oxalate as new reagent for spectrophotometric determination of ketosteroids.
S Görög
Analytical chemistry, 42(6), 560-563 (1970-05-01)