Wichtige Dokumente
151114
Cholesterylacetat
97%
Synonym(e):
3β-Acetoxy-5-cholesten, 3β-Hydroxy-5-cholesten-3-acetat, 5-Cholesten-3β-ol 3-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid crystal
Optische Aktivität
[α]24/D −44°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(C)=O
InChI
1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChIKey
XUGISPSHIFXEHZ-VEVYEIKRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?