Alle Fotos(1)
Key Documents
8.21046
Sigma-Aldrich
Propionamid
for synthesis
Synonym(e):
Propionamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
201-172-1
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
75-78 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChIKey
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reduktive Methylierung unter Phasentransferkatalyse: Propionamid wurde bei der reduktiven Methylierung von homogenen primären Beta-Lauryl/Myristyl-Polyethylenoxyethylaminen unter Phasentransferkatalyse eingesetzt, was seine Rolle in der chemischen Synthese und sein Potenzial als chemisches Zwischenprodukt in verschiedenen industriellen Prozessen verdeutlicht (Jianu, 2021).
  • GPX4-Abbaustoffe in der medizinischen Chemie: Die Forschungsarbeit über die Struktur-Aktivitäts-Beziehung von RSL3-basierten GPX4-Abbaustoffen, die Propionamid enthalten, unterstreicht deren Anwendung in der pharmazeutischen Forschung, insbesondere bei der Entwicklung neuer therapeutischer Wirkstoffe, die auf oxidative Stresswege abzielen (Zheng et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus N): ≥ 98,0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 78 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 82 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable