141186
Chlormethylpivalat
97%
Synonym(e):
Chlormethyl-pivalat, POM-Cl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
InChIKey
GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?