Wichtige Dokumente
T72605
Trimethylacetylchlorid
99%
Synonym(e):
Pivalinsäurechlorid, Trimethylacetylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
36 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
InChIKey
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?