Wichtige Dokumente
460923
Propargylchlorformiat
96%
Synonym(e):
(Prop-2-ynyloxy)carbonyl chloride, 2-Propyn-1-yl carbonochloridate, 2-Propynyl chloroformate, Prop-2-yn-1-yl carbonochloridate, Propargyloxycarbonyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.65 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
118-122 °C (lit.)
Dichte
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)OCC#C
InChI
1S/C4H3ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h1H,3H2
InChIKey
RAMTXCRMKBFPRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- binaphthol-diacetylene derivatives
- propargyl pentafluorophenyl carbonate
- N-Poc protected amino acids (Poc = propargyloxycarbonyl)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?