Merck
178497
Sigma-Aldrich
L-Selectride® -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
L-Selectrid® -Lösung, Lithiumtri-sec.-butylborhydrid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.10
Beilstein:
4007327
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
L-Selektrid® ist eine luft- und wasserempfindliche Lösung, die vorwiegend als voluminöses stereoselektives Reduktionsmittel für Hydride verwendet wird.
Anwendung
L-Selektrid-Lösung kann bei der O-Demethylierung und N-Demethylierung von Opium-Alkaloiden und ihren Derivaten verwendet werden.
L-Selektrid® kann als Reagenz für Folgendes verwendet werden:
  • Die stereoselektive Reduktion von Keton zu Alkohol.
  • Die selektive Demethylierung von tert-Alkohol.
  • Reduktionsmittel
Reagenz für:
  • Enantioselektive Synthese von Aminosäuren durch die Reduktion von N-tert-Butanesulfinyl-Ketiminester
  • Diastereoselektive Reduktionsreaktionen
  • Hydridreduktion von Danishefsky-Pyranonen
  • Asymmetrische reduktive Aldolreaktion von Eononen mit a-Alkoxyaldehyden
  • Synthese von Alkanolen durch Carbonylierungsreaktionen
Verpackung
Rechtliche Hinweise
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Stereoselective synthesis of a novel pseudopeptide hapten for the generation of hydrolytic catalytic antibodies
Rodriguez AC, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(12), 1847-1855 (2004)
L-Selectride as a General Reagent for the O-Demethylation and N-Decarbomethoxylation of Opium Alkaloids and Derivatives1.
Coop A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(13), 4392-4396 (1998)
Lithium Tri-sec-butylborohydride
Hubbard JL and Dake G.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
A General and Simple Diastereoselective Reduction by L-Selectride: Efficient Synthesis of Protected (4S, 5S)-Dihydroxy Amides.
Yin B, et al.
Molecules (Basel), 15(4), 2771-2781 (2010)
Collective syntheses of icetexane Natural Products based on biogenetic hypotheses
Thommen C, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(1), 120-127 (2017)