140333
2,2,2-Trichloracetimidsäure-benzylester
≥96%
Synonym(e):
Benzyl-2,2,2-trichloracetimidat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96%
Form
liquid
Verunreinigungen
<1% benzyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
106-114 °C/0.5 mmHg (lit.)
Übergangstemp.
solidification point 3-4 °C
Dichte
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2
InChIKey
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?