Wichtige Dokumente
364789
2,2,2-Trichloracetimidsäure-tert.-butylester
96%
Synonym(e):
tert.-Butyl-2,2,2-trichloracetimidat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
65 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21 °C (lit.)
Dichte
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
InChIKey
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?