135828
Benzamid
99%
Synonym(e):
Benzoesäureamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Funktionelle Gruppe
amide
phenyl
SMILES String
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChIKey
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PARP1(142)
Allgemeine Beschreibung
Benzamide is used as a building block in organic synthesis for the preparation of various biologically active compounds.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?