A26357
Adipinsäure
99%
Synonym(e):
ADI-PURE® LGA-Adipinsäure, ADI-PURE® hochreine Adipinsäure, Hexandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 159.5 °C)
Assay
99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
788 °F
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
SMILES String
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Aliphatic polyesters by reacting with ethyleneglycol/1,3 propyleneglycol/1,4-butanediol using inorganic acid as a catalyst.
- Cyclopentanone using a weak base such as Na2CO3.
- Linear polybutylene adipate (PBA) having carboxylic acids at the terminals by reacting with 1,4-butanediol.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
384.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
196 °C - closed cup