Merck
115894
Sigma-Aldrich
Triphenylarsinoxid
97%
Synonym(e):
(Diphenylarsoroso)benzene, Triphenylarsine monoxide
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3AsO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.23
Beilstein:
2939833
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
191-193 °C (lit.)
SMILES String
O=[As](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15AsO/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
CLVJBRYGLQNRDA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)