Merck
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsin
97%
Synonym(e):
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)3As
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: arsenic
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
162 °C/745 mmHg (lit.)
Dichte
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)