Merck
11240
Sigma-Aldrich
DL-Asparaginsäure Kaliumsalz Hemihydrat
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
Kalium-DL-aspartat
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (NT)
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
InChIKey
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1