11195
L-Asparaginsäure Natriumsalz Monohydrat
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Natrium-L-aspartat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L-Asparaginsäure Natriumsalz Monohydrat, ≥99.0% (NT)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −14±1°, c = 1% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
~140 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
InChIKey
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?