A6683
L-Asparaginsäure Natriumsalz Monohydrat
≥98% (TLC)
Synonym(e):
Natrium-L-aspartat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
L-Asparaginsäure Natriumsalz Monohydrat, ≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
SMILES String
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
InChIKey
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Angaben zum Gen
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable