Merck
G004664
HPLC Analysis of Aspartic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)