Wichtige Dokumente
T2269
L-Tyrosin Dinatriumsalz Hydrat
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanin Dinatriumsalz Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sugar beets (refined)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
InChIKey
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
Angaben zum Gen
human ... GRIN2D(2906)
mouse ... GRIN2D(14814)
rat ... GRIN2D(24412)
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)