Merck
A7627
Sigma-Aldrich
L-Alanin
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
(S)-2-Aminopropionsäure, L-α-Aminopropionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
Beilstein:
1720248
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-Alanin, ≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
, Colorless or White
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Allgemeine Beschreibung
L-Alanin, eine nicht essenzielle Aminosäure, wird enzymatisch mittels Aspartat-β-decarboxylase aus L-Aspartat erzeugt. Es handelt sich dabei um die kleinste aller Aminosäuren.
Anwendung
L-Alanin wird als Ergänzung im Vollmedium für Zellkulturen eingesetzt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
beta-N-methylamino-L-alanine induces neurological deficits and shortened life span in Drosophila
Zhou X, et al.
Toxins, 2(11), 2663-2679 (2010)
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature, 1-36 (2017)
Berg JM
Biochemistry (2002)
Generation of a defined and uniform population of CNS progenitors and neurons from mouse embryonic stem cells
Bibel M, et al.
Nature Protocols, 2(5), 1034-1034 (2007)
The Prokaryotes: Vol. 6: Proteobacteria: Gamma Subclass, 2663-2679 (2006)