Wichtige Dokumente
523461
(5-Brompentyl)trimethylammoniumbromid
97%
Synonym(e):
N-(5-bromopentyl)-N-trimethylammonium bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
141-143 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr
InChI
1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GEIHNRASRNQTDE-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)