Wichtige Dokumente
127078
N,N,N′,N′-Tetraethylethylendiamin
98%
Synonym(e):
TEEDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4343 (lit.)
bp
189-192 °C (lit.)
Dichte
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)CCN(CC)CC
InChI
1S/C10H24N2/c1-5-11(6-2)9-10-12(7-3)8-4/h5-10H2,1-4H3
InChIKey
DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)