Merck
H11696
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexan
98%
Synonym(e):
1,6-Hexandiamin, HMDA, Hexamethylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)6NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
Beilstein:
1098307
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystalline solid
Expl.-Gr.
6.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
pH-Wert
12.4 (25 °C, 100 g/L)
bp
204-205 °C
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChIKey
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
Es kann wie folgt verwendet werden:
  • als Reaktionsmittel für die Synthese von Dialkylhexamethylen-1,6-dicarbamat mit Alkylcarbamat in Anwesenheit verschiedener Metallkatalysatoren anhand der Umesterungsreaktion
  • als Oberflächenmodifikator für chlorierte und fluorierte, durch eine Detonation synthetisierte Nanodiamanten
  • als Reaktionsmittel mit Adipinsäure zur Synthese von Nylon 6-6 durch Polykondensation
Hexamethylendiamin (HMDA) eignet sich als Reagenz zur Modifizierung von Acrylnitril-Copolymeren und für die Polykondensation mit Verbindungen wie Calcein.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Surface modification of detonation nanodiamond with ethylenediamine and hexamethylenediamine.
Yakovlev RY, et al.
Mendeleev Communications, 4(22), 213-214 (2012)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 54, 355-355 (1994)
Hexamethylenediamine (HMDA) from fossil-vs. bio-based routes: an economic and life cycle assessment comparative study.
Dros AB, et al.
Green Chemistry, 17(10), 4760-4772 (2015)
Sensors and Actuators B, Chemical, 13, 420-420 (1993)
Shuai Liu et al.
Journal of the American Heart Association, 9(8), e014757-e014757 (2020-04-21)
Background The protective effects of polyamines on cardiovascular disease have been demonstrated in many studies. However, the roles of spermidine, a natural polyamine, in abdominal aortic aneurysm (AAA) disease have not been studied. In this study, we investigated the influence