실험실 펌프
제품
진공 펌프
실험실 진공 펌프는 증류 장치, 진공 오븐, 회전 증발기, 진공 여과, 진공 흡인, 겔 건조, 블로팅 및 동결 건조와 같은 실험실 장비에서 진공을 생성하고 유지하기 위한 과학 연구 및 분석 테스트에 사용됩니다. 실험실 진공 펌프는 오일 밀봉 펌프와 오일 프리 펌프라는 두 개의 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 로터리 베인 펌프 같은 오일 밀봉 펌프는 오일을 윤활제 및 밀봉액으로 사용합니다. 다이어프램 펌프 및 스크롤 펌프와 같은 오일 프리 펌프는 오일이 필요하지 않으며 때로는 샘플의 진공 건조 또는 질량 분석과 같이 오일 오염이 우려되는 응용 분야에 선호됩니다.
Vacuubrand 진공 펌프
Vacuubrand 다이어프램 진공 펌프는 가스 및 증기의 오일 프리 연속 펌핑에 사용됩니다. 이 펌프는 높은 펌핑 속도 및 전례 없이 낮은 최종 진공을 제공합니다. 비부식성 소재 및 화학 저항성 옵션을 위한 표준 모델로 제공되며, 부식 가스 및 증기에 대한 높은 저항성을 제공합니다.
Vacuubrand 로터리 베인 진공 펌프는 강력하고 컴팩트하여 우수한 최종 진공을 달성할 수 있습니다. 최적의 윤활 순환을 특징으로 하므로 유지보수 및 오일 점검 사이의 기간을 극대화합니다.
Milliflex Oasis® 여과 펌프
Milliflex Oasis® 펌프는 제약 환경에서 물과 바이오버든 분석에 사용됩니다.
흡인기 펌프(Aspirator Pumps)
실험실 흡인기 펌프는 생물학 실험실에서 일반적으로 사용되는 기본 도구입니다. 여러 가지 실험 후에 세포 배양 배지에서 나오는 폐기물, 원심분리용 튜브에서 원심분리 후 상층액, 96웰 플레이트에서 잔류 액체 및 그 외 기타를 포함한 잔류 액체를 흡인하기 위해 활용됩니다. 이 펌프는 또한 중요한 액체, 위험한 병원체, III등급 또는 IV등급 생물학적 위해요소로 분류된 폐기물을 다루기 위한 안전한 수집 시스템으로도 사용됩니다. 실험실 흡인기의 원리는 흡인기 헤드에서 음압 상태를 만들면 대기압이 재료를 헤드 외부에서 흡인기 장치 내부로 밀어내어 흡인 효과를 달성하는 것입니다.
ASPIRE™ 진공 흡인기
ASPIRE 실험실 흡인기는 조용하고 유지보수가 필요 없는 펌프와 튼튼하지만 컴팩트한 바닥을 결합한 것입니다. 진공은 진공 수준을 나타내는 압력계를 이용해 전적으로 조정 가능하므로, 흡인 속도를 완전히 제어할 수 있습니다. ASPIRE는 조직 배양 용기 또는 플레이트에서 배지 제거 또는 상층액 제거를 포함한 광범위한 실험실 흡인 응용분야를 위한 이상적인 선택입니다.
물 흡인기
수도꼭지 흡인기라고도 알려져 있는 이 기존의 진공 발생 장치는 싱크대의 수도꼭지에 부착되며, Venturi 효과를 이용하여 차가운 물이 아래로 내려갈 때 진공을 발생시킵니다. 여러 가지 버젼이 제공됩니다. 감소 어댑터가 있거나 없는 표준 폴리에틸렌 튜브 디자인뿐만 아니라 압력이 감소할 경우 역류를 방지하기 위해 흡입 튜브에 포지티브 작동 밸브가 있는 Chapman 소용돌이 볼 유형 디자인도 있습니다.
연동 펌프
일반적으로 롤러 펌프라고도 알려진 연동 펌프는 회전 롤러를 사용하여 유연한 튜브나 호스를 압축 및 감압하여 유체를 이동시키는 용적식 펌프의 한 유형입니다. 롤러는 유체 및 펌프 구성 요소 간에 그 어떠한 접촉도 없이 튜브를 통해 유체를 이동시키는 일련의 압력파를 생성합니다. 이 설계로 인해 연동 펌프는 부식성, 마모성 또는 점성이 있는 유체뿐만 아니라 오염에 민감한 움직이는 유체에도 이상적입니다.
Multiflow 연동 펌프
Multiflow 연동 펌프는 발효, 바이오 배양, 화학적 합성, 분획 수집을 포함한 여러 응용분야에서 사용됩니다. 이 펌프는 유량을 최대 99단계로 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 유량을 0으로 프로그래밍하면 타이머를 사용하지 않고도 펌프를 쉽게 켜고 끌 수 있습니다.
Preciflow 연동 펌프
기존의 연동 펌프는 줄어드는 유량, 튜브 흡인 또는 기계 파열로 인해 흔히 중단되었으므로, 시간 및 재정적 손실을 가져왔습니다. 20년 간의 실험실 경험으로부터 시스템적으로 다른 펌프에 존재하는 결함을 바로 잡아 이런 문제를 해결한 Preciflow 연동 펌프가 나왔습니다. 이례적으로 우수하고 컴팩트하며 신뢰할 수 있는 펌프가 그 결과물이며 실용성, 정밀성, 비용 효율성을 구현하였습니다.
시린지 펌프
시린지 펌프는 용적식 펌프의 한 유형이며 유체를 이동시키기 위해 시린지를 사용합니다. 이 시린지는 모터에 부착되어 있으며, 플런저를 움직여 시린지 끝에 있는 튜브 또는 바늘을 통해 유체를 밀거나 당깁니다. 이 설계로 인해 분주되는 유체의 유량 및 용량에 대한 정밀한 제어가 가능하므로, 시린지 펌프는 정확한 투여가 요구되는 실험실 및 의료 응용분야에 이상적입니다. 교정, 약물 전달, 희석, 분주, 투여, 유체화, 주입/흡입 응용분야, 미세유체공학 연구, 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)에서 흔히 사용됩니다.
KDS 시린지 펌프
KD Scientific 시린지 펌프는 자동화된 액체 취급을 제공하며 실험실 환경에서 액체 및 기체 이송에 적합합니다. 경제적인 가격에 품질과 신뢰성이 세계적으로 인정받는 KD Scientific은 경제적인 주입 펌프, 시린지 펌프, 주입 및 배출 기능을 갖춘 시린지 펌프의 가장 광범위한 제품군을 보유하고 있습니다.
드럼 펌프
드럼 펌프는 드럼같이 큰 용기에서 더 작은 용기로 액체를 이송할 때 사용되는 장치입니다. 실험실 환경에서 드럼 펌프는 실험이나 분석에서 사용하기 위해 대용량 보관 드럼에서 더 작은 용기로 화학물질 및 기타 액체를 분주할 때 사용될 수 있습니다. 이 펌프는 안전하고 효율적인 액체 이송을 위해 설계되었으며 일반적으로 모터 펌프 헤드, 액체 이송을 위한 호스 또는 튜브, 액체 분주를 위한 노즐 또는 주둥이로 구성되어 있습니다.
금속 드럼 펌프
이 펌프는 탄소 강으로 만들어지며, 접지선 및 클램프가 있는 PTFE 펌프로 구성됩니다. 솔벤트 및 비부식성 액체를 분주할 때 사용됩니다.