Z569607
KDS Legato™ 210P series syringe pump, infuse/withdraw, programmable
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩8,939,917
₩8,939,917
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩8,939,917
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩8,939,917
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
특징
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788212
파라미터
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
크기
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
용적
0.5-140 mL
중량
4.9 kg (10.75 lb)
일반 설명
Programmable Legato 210P dual syringe pump with user defined configurations/programs of up to 800 steps. Up to 40 programs of 20 steps each step can be stored in memory.
특징 및 장점
- Holds one or two syringes from 0.5 μL to 140 mL
- High resolution color touch screen
- Real time clockUnparallel ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 75 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
- Programmable
법적 정보
Legato is a trademark of KD Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객