주요 문서
Z118656
Sigma-Aldrich
Scienceware® hand pumps
For use with 55 gal (220 L) drum, L 32 in. (81 cm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩402,042
₩402,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩402,042
About This Item
UNSPSC 코드:
40151500
NACRES:
NB.51
₩402,042
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polyethylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H32887-0000
길이
32 in. (81 cm)
피팅
(51 mm)
2 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
All PE, delivers 6 oz/downstroke against a 12 ft (3.65 m) head of water and empties a drum within 1/8in. (3 mm) of the bottom. Mounted on 2 in. standard "V" threaded PE plug. Fits through 2 in. (51 mm) or larger opening. Uses: strong acids, alkalis, and inorganic solvents.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)